Learn More
Brannan™ Densimètres à pétrole en verre sodocalcique M50 SP modèle BS 718
GREENER_CHOICE
Code produit. 12861478
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,650 à 0,700 g/ml
0,700 à 0,750 g/ml
0,750 à 0,800 g/ml
0,800 à 0,850 g/ml
0,850 à 0,900 g/ml
0,900 à 0,950 g/ml
1,050 à 1,100 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12861478
Marque: Brannan™ 10/456/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Densimètres à pétrole à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,600 à 0,650 g/ml
Pour une tension superficielle de 0,600 à 0,650 g/ml Charge de grenaille, longueur de 270 mm, subdivisions de 0,001 g/ml, précision de ± 0,0006 g/ml. Étalonné à 15°C.
Spécification
Quantité 1Pack
Type Densimètre pour densité du pétrole M50 SP
Précision 0,001 g/ml
Incréments 0,001 g/ml
Certifications/Conformité ISO 387, ISO 649
Longueur (métrique) 270 mm
Type de lest Grenaille d’acier
À utiliser avec (application) Industrie pétrolière et correspond à IP 160
Plage de densité relative 0,900 à 0,950 g/ml