Learn More
Paragon Scientific™ Viscosimètre à écoulement inverse avec tube en U BS/IP/RF pour liquides transparents et opaques
Click to view available options
Gamme de viscosité:
2 à 10 cSt
20 à 100 cSt
200 à 1000 cSt
2000 à 10 000 cSt
20 000 à 100 000 cSt
6 à 30 cSt
60 à 300 cSt
600 à 3000 cSt
6000 à 30 000 cSt
60 000 à 300 000 cSt
de 0,6 à 3 cST
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Viscosimètre capillaire en verre de haute qualité
- Fabriqué en conformité avec les normes ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105
Spécification
Spécification
| Gamme de viscosité | 6 à 30 cSt |
| Calibrated | Non |
| Constante approximative | 0,03 |
| Numéros ASTM | D445, D446 |
| Certifications/Conformité | ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105 |
| Dimensions | 3 |
Délai de 4 semaines