Learn More
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidyle)subérate)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
8 x 2°mg
10 x 2 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
10 pièces
1g
50mg
8 pièces
Beskrivning
Le BS3 Thermo Scientific™ Pierce (Sulfo-DSS) est un subérate de bis(sulfosuccinimidyle), un agent de réticulation amine vers amine, homobifonctionnel, hydrosoluble, non clivable et imperméable aux membranes.
Points clés :
- Procédez à la réticulation des protéines de surface avant la lyse cellulaire et l’immunoprécipitation
- Identifiez les interactions entre le récepteur et le ligand par réticulation chimique
- “Fixez” les interactions protéiques pour permettre l’identification des interactions fiables ou transitoires des protéines
- Identifiez les interactions protéiques des voisins proches
- Procédez à une réticulation protéique pour créer des bioconjugués par le biais de réactions à étape unique
- Immobilisez les protéines sur les surfaces recouvertes d’amines
Specifikationer
Specifikationer
| Réactivité chimique | Amine-Amine |
| Cleavable | Non |
| Poids moléculaire | 572,43 |
| Pégylé | Non |
| Longueur du bras espaceur | 11,4 Å |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C. |
| Perméabilité cellulaire | Non |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Pierce |
| Méthode d’étiquetage | Marquage chimique |
| Visa mer |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering