Learn More
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidyle)subérate)
Code produit. 11841245 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
8 x 2°mg
10 x 2 mg
1 g
Conditionnement:
10 pièces
1g
50mg
8 pièces
Code produit. 11841245
Marque: Thermo Scientific™ 21585
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réticulez les amines aux amines avec BS3 contenant des groupes sulfo-NHS-ester séparés par un bras espaceur hydrosoluble 11.4 A qui est utile pour la réticulation des protéines de surface cellulaire.
Le BS3 Thermo Scientific™ Pierce (Sulfo-DSS) est un subérate de bis(sulfosuccinimidyle), un agent de réticulation amine vers amine, homobifonctionnel, hydrosoluble, non clivable et imperméable aux membranes.
Points clés :
  • Procédez à la réticulation des protéines de surface avant la lyse cellulaire et l’immunoprécipitation
  • Identifiez les interactions entre le récepteur et le ligand par réticulation chimique
  • “Fixez” les interactions protéiques pour permettre l’identification des interactions fiables ou transitoires des protéines
  • Identifiez les interactions protéiques des voisins proches
  • Procédez à une réticulation protéique pour créer des bioconjugués par le biais de réactions à étape unique
  • Immobilisez les protéines sur les surfaces recouvertes d’amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-à-Amine
Cleavable No
Formule Bis(sulfosuccinimidyle) subérate ; solide
Perméable à la membrane No
Poids moléculaire 572.43
Pégylé No
Suffisant pour 28 ml de solution de réaction type 1X (1 mM) (totale), ou 8 utilisations séparées
Longueur du bras espaceur 11.4 Å
Quantité 8 x 2°mg
Solubilité Water
Type de produit Réticulateur