missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BT-13, MedChemExpress

Code produit. 16407897
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16407897

Marque: Medchem Express HY124401

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress BT-13 is a potent and selective glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) receptor RET agonist independently of GFLs, promoting neurite growth from sensory neurons in vitro and attenuates experimental neuropathy in the Rat.

BT-13 is a potent and selective glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) receptor RET agonist independently of GFLs, promoting neurite growth from sensory neurons in vitro and attenuates experimental neuropathy in the Rat.

Spécification

Nom chimique ou matériau BT-13
CAS 924537-98-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H27F4N3O4S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (48.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C(N2CCN(C(C3=CC=C(F)C=C3C(F)(F)F)=O)CC2)=C1)(N(CC)CC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 517.54
Poids de la formule 517.54
Pourcentage de pureté 99.59%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis