Learn More
BTTAA, MedChemExpress
Code produit. 16483038
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16483038
Marque: Medchem Express HY100486
MedChemExpress BTTAA is a Cu(I)-stabilizing ligand, whch performs potently with ubiquitin Glu18AzF.
BTTAA is a Cu(I)-stabilizing ligand, whch performs potently with ubiquitin Glu18AzF.
Spécification
Nom chimique ou matériau BTTAA
Forme physique Solid
CAS 1334179-85-9
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H30N10O2
Informations sur la solubilité H2O : 5 mg/mL (11.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CN1N=NC(CN(CC2=CN(C(C)(C)C)N=N2)CC3=CN(C(C)(C)C)N=N3)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 430.51
Poids de la formule 430.51
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.