Learn More
BTX™ Accessoires d’électroporation : PEP™ (boîte d’électroporation individuelle)
Code produit. 15417300
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Boîte d’électroporation individuelle ECM 399
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15417300
Marque: BTX™ 450212
À utiliser avec l’ECM 399
  • Le module de cuve se branche directement au générateur
  • Peut contenir une cuve
  • La protection anti-rotation fixe la cuvette dans le support
Spécification
À utiliser avec (application) Électroporation
À utiliser avec (équipement) Boîte d’électroporation individuelle ECM 399
Tension 3000 VDC
Description PEP Personal Electroporation Pak Cuvette Module
Hauteur (impériale) 3.25 in.
Hauteur (métrique) 8.3 cm
Longueur (impériale) 3.25 in.
Longueur (métrique) 8.3 cm
Température de fonctionnement (impériale) 41°F à 104°F
Plage de nombre d’impulsions 1
Plage de durée de l’impulsion 5 to 125 msec.
Température de fonctionnement (métrique) 5°C à 40°C
Quantité 1 Ea.
Humidité relative 20 à 80 %
Poids (impériale) 0.22 lb.
Poids (métrique) 0.01 kg
Largeur (impériale) 2.19 in.
Largeur (métrique) 5.6 cm
Stérilité Non-sterile
Charging Time 5 sec.
Pulse Form Exponential Decay Wave