Learn More
BTX™ Électrodes à calibre d’épaisseur
Code produit. 15437250
Click to view available options
Longueur (métrique):
1 cm
2 cm
Largeur (métrique):
1 cm
2 cm
Matériau:
Acier inoxydable
Laiton
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15437250
Marque: BTX™ 450102
Pour l’électroporation in vivo
  • Pour l’électroporation in vivo, plus particulièrement le transfert de molécules ou de médicaments dans un tissu voulu
  • Se composent de deux électrodes en acier inox qui agrippent le site de surface à électroporer
  • Applications : électrochimiothérapie (ECT : utilisation d’impulsions électriques pour administrer des traitements chimiothérapeutiques dans les tumeurs cancéreuses) ou administration transdermique (TDD : utilisation d’impulsions électriques pour administrer par voie cutanée des médicaments ou d’autres molécules dans un site ciblé)
  • Pour une utilisation avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2
Spécification
À utiliser avec (application) Transfert de médicaments ou génétique in vivo, applications transdermiques, applications dans des plantes intactes
À utiliser avec (équipement) Générateur ECM 830, EMC 2001 et ECM 630
Matériau Acier inoxydable
Gamme de produits BTX Electroporators
Type de produit Electroporation accessory
Tension 0/500V
Description Caliper Electrode, 2.0 cm x 2.0 cm with extra 1.5 cm x 1.5 cm electrodes included, Stainless Steel
Forme de l’électrode Square
Comprend Caliper Electrode, 2.0 cm x 2.0 cm with extra 1.5 cm x 1.5 cm electrode included
Longueur (impériale) 0.79 in.
Longueur (métrique) 2 cm
Durée de vie Unlimited when properly maintained
Plage de durée de l’impulsion 10 μs à 99 ms
Quantité 2 Pk.
Taille (impériale) de l’espace 0,039 à 5,11 in
Taille (métrique) de l’écart 1 à 130 mm
Types de pointes Stainless Steel Caliper
Largeur (impériale) 0.79 in.
Largeur (métrique) 2 cm
Stérilité Non-sterile
Type de connexion Câbles banane
Pulse Form Onde carrée
Afficher plus Afficher moins
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.