Learn More
BTX™ Électrodes Genetrodes™
Code produit. 15457260
Click to view available options
Forme de l’électrode:
Droit
En L plié
Longueur (métrique) de l’électrode:
1 mm
3 mm
5 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15457260
Marque: BTX™ 450116
Électrodes réutilisables à pointe d’aiguille compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
  • Électrodes réutilisables à pointe d’aiguille compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
  • Cinq modèles disponibles
  • Les modèles 508 et 510 sont droits avec des pointes en or conçues pour les applications générales in vivo
  • Les modèles 512, 514 et 516 sont des électrodes en L avec une pointe en or conçues pour l’électroporation in vivo et in ovo
Informations sur la commande
Support Genetrodes avec tige disponible séparément (réf. Nº BTX515).
Spécification
À utiliser avec (application) Transfert de gènes in vivo, transfert de gènes ex vivo, transfert de gènes in ovo
À utiliser avec (équipement) Générateur ECM 830, EMC 2001 et ECM 630
Matériau Gold
Gamme de produits BTX Electroporators
Type de produit Electroporation accessory
Tension 0/200V
Description Genetrodes, 3 mm L-Shape (GOLD TIP)
Forme de l’électrode En L plié
Comprend Support de Genetrodes / Genepaddles, câbles à borne carrée et câble coaxial de fiche banane
Longueur (impériale) de l’électrode 0,11 in
Longueur (métrique) de l’électrode 3 mm
Durée de vie Plus de 1 500 impulsions
Plage de nombre d’impulsions 1 s à 99 ms
Plage de durée de l’impulsion 10 μs à 99 ms dans du PBS
Quantité 1 Ea.
Taille (impériale) de l’espace 0,03 à 0,39 in
Taille (métrique) de l’écart 1 à 10 mm
Types de pointes Pointe en or
Stérilité Non-sterile
Type de connexion Fiche banane vers Micrograbber
Pulse Form Onde carrée
Afficher plus Afficher moins
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.