Learn More
BTX™ Microlames pour chambres d’électrofusion
Code produit. 15447250
Click to view available options
Taille (impériale) de l’espace:
0,019 in
0,039 in
0,12 in
0,39 in
Forme de l’électrode:
Électrodes rectangulaires
Électrodes à fil rond
Type de champ:
Divergent
Homogène
Volume (métrique):
20 μl
40 μl
650 μl
2 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15447250
Marque: BTX™ 450103
Permettent d’observer l’alignement et la fusion sous un microscope
  • Permettent d’observer l’alignement et la fusion sous un microscope
  • Microslide 450 dispose de deux tubes en acier inox fixés sur une lame en verre et génère un champ divergent
  • Microslide 453 dispose de deux barres en acier inox pouvant être espacées de 3,2 ou 10 mm pour obtenir des champs homogènes
Spécification
À utiliser avec (application) Manipulation d’embryons, transfert nucléaire, fusion cellulaire, production d’hybridomes, fusion de protoplastes végétaux
À utiliser avec (équipement) Générateur ECM 830 et ECM 2001
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Electroporation Sample Accessory
Affichage Touchscreen
Forme de l’électrode Électrodes à fil rond
Type de champ Divergent
Quantité 10 Pk.
Taille (impériale) de l’espace 0,019 in
Taille (métrique) de l’écart 0,5 mm
Volume (métrique) 20 μl
Alimentation électrique Requires Micrograbber cable 450216 for ECM or Gemini units
Stérilité Non-sterile
Capacitance (HV Mode) Max 500V
Capacitance (LV Mode) Max 500V
Type de connexion Fiche banane vers Micrograbber
Interface Digital User
Pulse Form Onde carrée
Accessoires requis Micrograbber Cable (450216) for ECM or Gemini Units