Learn More
BTX™ Microlames pour chambres d’électrofusion
Code produit. 15457250
Click to view available options
Taille (impériale) de l’espace:
0,019 in
0,039 in
0,12 in
0,39 in
Forme de l’électrode:
Électrodes rectangulaires
Électrodes à fil rond
Type de champ:
Divergent
Homogène
Volume (métrique):
20 μl
40 μl
650 μl
2 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15457250
Marque: BTX™ 450104
Permettent d’observer l’alignement et la fusion sous un microscope
  • Permettent d’observer l’alignement et la fusion sous un microscope
  • Microslide 450 dispose de deux tubes en acier inox fixés sur une lame en verre et génère un champ divergent
  • Microslide 453 dispose de deux barres en acier inox pouvant être espacées de 3,2 ou 10 mm pour obtenir des champs homogènes
Spécification
À utiliser avec (application) Manipulation d’embryons, transfert nucléaire, fusion cellulaire, production d’hybridomes, fusion de protoplastes végétaux
À utiliser avec (équipement) Générateur ECM 830 et ECM 2001
Matériau Acier inoxydable
Affichage Color
Forme de l’électrode Électrodes à fil rond
Type de champ Divergent
Comprend Glass Microslides with round wire electrodes, 1.0 mm gap, 40 μl, Pkg/10
Quantité 10 Pk.
Taille (impériale) de l’espace 0,039 in
Taille (métrique) de l’écart 1 mm
Volume (métrique) 40 μl
Stérilité Non-sterile
Capacitance (HV Mode) Max 500V
Type de connexion Fiche banane vers Micrograbber
Interface Digital User
Pulse Form Onde carrée