Learn More
BTX™ Kits d’électrodes à deux aiguilles Array™
Code produit. 15407290
Click to view available options
Taille (métrique) de l’écart:
5 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15407290
Marque: BTX™ 450167
Includes
  • Poignée
  • Six matrices à deux aiguilles
Conçues pour l’administration de médicaments ou le transfert de gènes in vivo
  • Se compose d’une poignée de matrice réutilisable et d’une matrice à deux aiguilles stérile et jetable
  • Permet une injection directe simple, peu coûteuse et sûre de tissu musculaire pour l’administration d’ADN plasmide
  • Compatibles avec l’ECM™ 830, l’ECM 2001, l’ECM 630
  • Fourni dans un kit pratique avec poignée Delrin et une matrice d’aiguilles en acier inox de 20 mm (paquet de 6) ou commandez les composants séparément (taille de poignée correspondant à la taille de la matrice d’aiguilles)
Deux tailles
  • Matrice de 5 mm et poignée recommandées pour les petites masses musculaires telles que les tibialis de souris
  • Taille de 10 mm adaptée aux plus grandes masses musculaires telles que les muscles gastrocnémiens de rat
Spécification
À utiliser avec (application) Transfert de médicaments ou génétique in vivo, thérapie génique musculaire
À utiliser avec (équipement) Générateur ECM 830, ECM 2001 et ECM 630
Matériau Acier inoxydable
Gamme de produits BTX Electroporation
Type de produit Electroporation accessories
Tension 0/500V
Description 2-Needle Array Kit, 10 mm, Pkg. of 6, with Handle
Forme de l’électrode Twin needle
Comprend Poignée de 10 mm, matrice à 2 aiguilles de 6 x 10 mm
Longueur (impériale) de l’électrode 0,78 in
Longueur (métrique) de l’électrode 20 mm
Plage de durée de l’impulsion 10 μs à 99 ms dans du PBS
Température de fonctionnement (métrique) 5°C à 40°C
Taille (impériale) de l’espace 0,39 in
Taille (métrique) de l’écart 10 mm
Types de pointes Needle array
Stérilité Non-sterile
Type de connexion Câbles banane
Pulse Form Onde carrée
Afficher plus Afficher moins
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.