Learn More
BTX™ Milieu de cytoporation à faible conductivité T4 BTXPress™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Description
- Filtré de façon stérile à l’aide de réactifs de qualité médicale non d’origine animale de la plus haute qualité
- Le tampon peut être directement dilué dans un milieu de croissance complet pour la culture cellulaire après électroporation
- Optimisé pour les applications d’électrofusion eucaryotes
- Efficacité de transfection maximale, viabilité cellulaire élevée
- Faible conductivité pour un chauffage minimal
- pH physiologique et osmolarité équilibrée
- Ne contient aucun produit d’origine animale
- Produit certifié sans RNase ni DNase
Spécification
Spécification
| Format | 500 mL Bottle |
| À utiliser avec (application) | Transfection |
| À utiliser avec (équipement) | Produits BTX™ |
| Gamme de produits | BTX Electroporation |
| Type de produit | Cytoporation |
| Description | BTXpress Cytoporation Low Conductivity Medium T4 |
| Durée de vie | 18 mois à compter de la date de fabrication |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Afficher plus |