Learn More
BUCHI Tubes et capillaires pour déterminer le point d’ébullition
Code produit. p-4463121 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Type de produit:
Capillaires au point d’ébullition
Tube pour déterminer le point d’ébullition
Tubes pour déterminer le point d’ébullition
Quantité d’emballage:
10/boîte
100/boîte
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
Code produit. 12030592
Marque: BUCHI 019007
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes et capillaires pour déterminer le point d’ébullition de manière automatisée ou manuelle selon la méthode de Siwoloboff.
  • Haute précision pour des résultats fiables
  • Conforme aux normes de Siwoloboff et Eu Pharmacopeia
  • Pour la détermination du point de fusion et d’ébullition BUCHI
  • Compatible avec d’autres instruments
Spécification
Type de produit Tube pour déterminer le point d’ébullition
Diamètre (métrique) 2,75 mm
À utiliser avec (application) Pour déterminer le point d’ébullition reproductible
À utiliser avec (équipement) Appareil de détermination du point d’ébullition
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Quantité d’emballage 100/boîte