Learn More
BUCHI Condenseurs pour systèmes d’évaporation
Code produit. 10077051 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotavapor R-100
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R210/215
Matériau (revêtement):
Aucun
Plastique et verre
Type:
Condensateur S
Condenseur diagonal
Condenseur vertical V
Condenseur : C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10077051
Marque: BUCHI 040651
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Condenseurs à utiliser avec divers modèles Rotavapor™ et Syncore™
  • Disponibles non revêtus ou avec revêtement de plastique et de verre
  • Disponibles dans différents styles de condenseur, notamment à configuration verticale et diagonale
Spécification
Matériau Borosilicate Glass (3.3)
Type Condensateur S
À utiliser avec (application) Evaporator Condensation
À utiliser avec (équipement) Rotavapor R-210/R-215
Matériau (revêtement) Aucun
Quantité 1 Ea.