Learn More
BUCHI Condenseurs pour systèmes d’évaporation
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotavapor R-100
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R210/215
Matériau (revêtement):
Aucun
Plastique et verre
Type:
Condensateur S
Condenseur diagonal
Condenseur vertical V
Condenseur : C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponibles non revêtus ou avec revêtement de plastique et de verre
- Disponibles dans différents styles de condenseur, notamment à configuration verticale et diagonale
Spécification
Spécification
| Matériau | Borosilicate Glass (3.3) |
| Type | Condensateur S |
| À utiliser avec (application) | Evaporator Condensation |
| À utiliser avec (équipement) | Rotavapor R-210/R-215 |
| Matériau (revêtement) | Plastique et verre |
| Quantité | 1 Ea. |