Få mere at vide
Få mere at vide
BUCHI Étuves en verre de séchage Kugelrohr
Shop alle Buchi produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Modèle:
Séchage Kugelrohr
Séchage B-585
Capacité (métrique):
100 à 250 ml
5 à 40 ml
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Beskrivelse
- La tubulure en verre conductrice permet une visibilité totale des échantillons à tout moment
- Le traitement doux des échantillons offre un rendement élevé
- Affichage numérique de la température de fonctionnement
- Plusieurs pré-réglages pour une facilité d’utilisation accrue
- Haute efficacité permettant d’économiser de l’énergie
- Format compact pour un gain de place
Tekniske data
Tekniske data
| Capacité (métrique) | 5 à 40 ml |
| max. (métrique) | 40deg;C à 300deg;C plusmn;5deg;C |
| Type | Étuve de séchage |
| Modèle | Séchage Kugelrohr |
| Dimensions (L x l x H) | 30 x 41 x 30 cm (11,8 x 25,5 x 11,8 po) (P x l x H) |
| Tension | 100/230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion