Learn More
BUCHI Colonnes C-690 en verre
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
460 mm
Diamètre (métrique):
26 mm
Pression max.:
580 psi
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 26 mm |
| À utiliser avec | Preparative Separations Together with The C-600 Sepacore™ Line of Chromatography Separators |
| Longueur (métrique) | 460 mm |
| Pression max. | 580 psi |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Type | Glass Column |