Learn More
BUCHI Normes d’étalonnage et de vérification des instruments pour point de fusion BUCHI
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
:
Kit d’étalonnage ; modèle : B-540/545
Description
Includes
Vanilline, caféine, phénacétine
- Les étalonnages et vérifications guidés fournissent des résultats faciles et fiables
- Assurez la conformité de 10 à 400°C
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’étalonnage |
| À utiliser avec (équipement) | Simulateur de point de fusion BUCHI B-540/545 |
| Comprend | Vanilline, caféine, phénacétine |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calibration Kit for Melting Point
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P330-Rincer la bouche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P405-Garder sous clef.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. pour l'extinction.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.