Learn More
BUCHI Flacons récepteurs pour évaporateurs rotatifs
Code produit. p-3649089 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1000 mL
1 000 ml
2000 mL
2 000 ml
3000 mL
3 000 ml
Matériau (revêtement):
Plastique et verre
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10416011
Marque: BUCHI 025264
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Convient parfaitement au prélèvement de solvants condensés.
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Convient parfaitement au prélèvement de solvants condensés.
  • Flacons de réception sphériques pour évaporateurs rotatifs avec joint torique (35/20)
  • Utilisation exclusive du verre borosilicaté 3.3 DURAN
  • Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
  • Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
  • Disponible en volumes de 50 ml à 300 ml
  • Disponible sans revêtement, avec revêtement P+G ou P+G LT pour condenseurs de glace secs
Spécification
Matériau Borosilicate Glass (3.3)
Type Flacon récepteur
À utiliser avec (équipement) Évaporateur rotatif
Comprend Joint à rotule KS 35
Matériau (revêtement) Plastique et verre
Forme Rond
Rétreint 35/20
Volume (métrique) 500 mL