Learn More
Budésonide 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Budesonide |
| CAS | 51333-22-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Budesonide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C25 H34 O6 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Budesonide, 16α,17-[(1RS)-butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| SMILES | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Afficher plus |