Learn More
Budésonide, Mikromol™
Code produit 17942736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17942736 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17942736 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0204.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Budésonide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Budesonide
CAS 51333-22-3
Noms d’analytes ou de composants Budesonide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C25 H34 O6
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Budesonide, 16α,17-[(1RS)-butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Formule InChI InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Nom IUPAC 16α ,17-[(1RS)-Butilidenobis(oxi)]-11β ,21-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona
Poids moléculaire (g/mol) 430.53
Quantité 250 mg
Poids de la formule 430,2355 g/mol