Learn More
Agilent BioTek Ensemble flacon tampon pour laveur de microplaque 50 TS
GREENER_CHOICE
Code produit. 10433133 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laveur de microplaque ELx 405, Distributeur Agilent BioTek, Systèmes de pipetage avec des chemins de fluide non autoclavables
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10433133
Marque: Agilent BioTek 4070515
Accessoire pour laveur de microplaque 50 TS
  • Pour une utilisation avec laveur de barrettes de microplaque 50 TS
  • Inclut : Flacon, bouchon avec raccord et tubulure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Flacon, connecteur, bouchon avec raccord et tubulure
Capacité (impériale) 67,62 oz.
Capacité (métrique) 2 L
Type Ensemble flacon tampon
À utiliser avec (équipement) Laveur de microplaque ELx 405, Distributeur Agilent BioTek, Systèmes de pipetage avec des chemins de fluide non autoclavables