Learn More
Solution tampon à code couleur pH 10,00 (Borate) bleue, solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™
Code produit 10284240 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10284240 1 L 1L
10774074 500 mL 500mL
10723991 2.5 L 2.50L
10102100 5 L 5L
10459750 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10284240 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/2885/15
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Solution tampon à code couleur pH 10,00 (borate) bleue, solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical, quantité : 1 L, emballage : flacon en plastique PEHD, pH : 10, numéro MDL : 163147, forme physique : Liquide
Prêt à l’emploi pour la mesure du pH.
Chaque solution est facilement identifiée par sa couleur, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits de haute qualité et fiables qui garantissent des résultats précis pour le calibrage/la titration.
  • Solutions tampons standard et à code couleur
  • Fabriqués à une tolérance de ±0,02 unités de pH
  • Normalisé et étiqueté avec précision avec un pH spécifique au lot à 20°C
  • Tous les tampons sont traçables selon les normes NIST et BS 1647
  • Conditionnés dans des récipients en PEHD pour protéger l’intégrité des produits et garantir une manipulation sans danger (correspond aux quantités 1 l, 2,5 l et 5 l)
  • Des tampons standard sont disponibles sur la gamme de pH comprise entre 2 et 10
  • Les solutions tampons à code couleur sont disponibles sur la gamme de pH 4, pH 7 et pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Couleur Bleu
pH 10
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Type de solution Tampon
Formule Chlorure de potassium, eau, orthoborate de trisodium, bleu de thymol, acide borique (H3BO3)
Numéro MDL MFCD00011337
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Informations sur la solubilité Miscible
compliance-icons
Identifiant produit
  • Buffer solution pH 10 (borate) Traceable to NIST
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid