Learn More
Buffer concentrate, Honeywell Fluka™
Code produit 15652230 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15652230 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15652230 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 223581500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
pH 7.00
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 64-02-8, 1310-73-2, 7778-77-0, 7732-18-5
Point d’ébullition 100°C
% min. CAS ≥1.00%, ≥10.00%, ≥70.00%
% max. CAS <5.00%, <20.00%, <90.00%
Forme physique Liquid
Quantité 500 ml
Notes de qualité de la pureté Buffer concentrates
Conditionnement Plastic Bottle