Learn More
Concentrat de tampon, pH 3,00, solution d’acide citrique/hydroxyde de sodium/chlorure de sodium, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer concentrate |
| pH | 3 |
| Quantité | 1 unité |