Learn More
Concentré tampon pH 4,00, pour une solution tampon de 500 ml, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, Solstice
Code produit 15695320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unité
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15695320 6 x 1 de chaque 6 pièces
15685320 1 unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15695320 Fournisseur Fluka Code fournisseur 387436X1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    89.55€ / 6 pièces
    Économisez 93.45€
    51% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour solution tampon de 500 ml, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer concentrate pH 4.00
Note relative au nom Pour une solution tampon de 500 ml, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium
CAS 18996-35-5, 7647-14-5
% max. CAS ≤10.0000%, ≤5.0000%
À utiliser avec (application) pH Calibration
À utiliser avec (équipement) pH Meter and Electrode
pH 4
Forme physique Liquid
Quantité 6 x 1 de chaque
Type de solution Tampon
Conditionnement Ampoule
Numéro UN NONH for all modes of transport