Learn More
Concentrat de tampon pH 5,00, pour solution tampon de 500 ml, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit 15615330 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15615330 6 x 1 de chaque 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15615330 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 387446X1EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour solution tampon de 500 ml, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer concentrate pH 5.00
Note relative au nom For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution
CAS 100-56-1, 7732-18-5, 1310-73-2, 5949-29-1
% max. CAS ≤0.0005%, ≤75.0000%
% min. CAS ≥69.5000%
Quantité 6 x 1 de chaque
Type de solution Buffer
Numéro MDL MFCD00147223
Conditionnement Ampoule