Learn More
Coussins en poudre tampon, Hach Pacific Pty Ltd
Code produit 15618115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 pièces
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
pH:
10,01 ±0,02
4,01 ±0,02
7,00 ±0,02
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Couleur pH
15618115 250 pièces Rouge 4,01 ±0,02
15669524 250 pièces Bleu 10,01 ±0,02
15628115 250 pièces Jaune 7,00 ±0,02
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15618115 Fournisseur Hach Code fournisseur 2226964
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Solutions tampons de pH standard pour les analyses de laboratoire et de terrain.
Coussins en poudre tampon pH pour la calibration des électrodes de pH. Chaque coussin en poudre prépare 50 mL de solution tampon fraîche. Codés par couleur pour une identification facile.
  • Traçable jusqu’à NIST des documents de référence standards
  • Concevez pour une utilisation avec Hach des compteurs, portefeuilles et d’autres compteurs.
  • Emballage fiable
  • Solutions standard de tampon pH pour les analyses en laboratoire et sur le terrain
  • Coussins en poudre tampon pH pour la calibration des électrodes de pH. Chaque coussin en poudre prépare 50 mL de solution tampon fraîche. Codés par couleur pour faciliter l’identification.
  • Traçable jusqu’à NIST des documents de référence standards
  • Que ce soit en laboratoire ou sur le terrain, il est essentiel d’effectuer des résultats de mesure fiables. La qualité du pH standard utilisé est essentielle.
  • Concevez pour une utilisation avec Hach des compteurs, portefeuilles et d’autres compteurs.
  • La base de mesures précises du pH repose sur un bon entretien et un étalonnage de l’électrode de pH.
  • Emballage fiable
  • Livré dans un emballage hermétique garantissant une durée de conservation garantie.
    Caractéristiques
  • Codé par couleur ? Oui
  • Description : Réactif de calibration du tampon pH
  • NIST Traçable : Oui
  • Type de colis : Coussins poudre
  • Durée de conservation : 24 mois
  • Remarques spéciales : Rejeter
  • Solution préparée après utilisation
  • Conditions de stockage : 10 - 25 °C (protection contre la lumière)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Point de fusion 295 °C à 300 °C (décomposition)(littérature)
Point d’ébullition 98,5 °C à 99,5 °C (740 mmHg) (littérature)
Couleur Rouge
pH 4,01 ±0,02
Forme physique Poudre
Quantité 250 pièces
Formule moléculaire C8H5KO4
Conditionnement Sachets de poudre
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Buffer Powder Pillows pH 4.01
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydrogen phthalate, SPADNS