Learn More
Tampon, Norme de référence, pH 11,00 ± 0,01 à 25 °C, Ricca Chemical
Code produit 31751082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
cubitainer
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31751082 4 L cubitainer 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31751082 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R16100004F
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
CAS: 7558-79-4
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer, Reference Standard
Note relative au nom pH 11,00 ±0,01 à 25 °C
CAS 7558-79-4, 1310-73-2, 7732-18-5
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
% min. CAS 97.0, 1.02, 0.11
% max. CAS 100.0, 1.06, 0.11
Couleur Incolore
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Étalonnage
À utiliser avec (équipement) pH-mètre et électrode
pH 11
Forme physique Liquide
Quantité 4 L
Type de solution Tampon pH
Conditionnement cubitainer
Stérilité Non stérile
Informations sur la solubilité Miscible
Qualité Norme de référence