Learn More
Tampon, Référence standard, pH 3,00 ± 0,01 à 25 °C, Ricca Chemical
Code produit 31749476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 20 mL
Conditionnement:
Paquet
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31749476 20 x 20 mL Paquet 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31749476 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R149500020PK
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer, Reference Standard, pH 3.00 ± 0.01 at 25°C
CAS 877-24-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
% min. CAS 98.9, 1.02, 0.08
% max. CAS 98.9, 1.02, 0.08
Couleur Incolore
Densité 1
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Étalonnage
À utiliser avec (équipement) pH-mètre et électrode
pH 3
Forme physique Liquide
Quantité 20 x 20 mL
Type de solution Tampon pH
Conditionnement Paquet
Informations sur la solubilité Miscible à l’eau
Qualité Not Available