Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon S1
Code produit. 10556721
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 10556721
Marque: Macherey-Nagel™ 740516.1
Pièce de rechange à utiliser pour les kits de purification plasmidique NucleoBond™. Le tampon S1 Macherey-Nagel™ est un tampon de resuspension qui ne contient pas de RNase A.
Les kits de purification de plasmides NucleoBond™ intègrent la technologie NucleoBond™ AX, un échangeur d’anions à base de silice développé pour la séparation courante de différentes classes d’acides nucléiques, permettant une activité biologique supérieure des acides nucléiques purifiés et rendant possible des récupérations de masse élevées en limitant les effets d’adsorption non spécifiques.
Les fonctionnalités du kit sont les suivantes : NucleoBond™ Mini (PC 20), NucleoBond Midi™ (PC 100), NucleoBond™ Maxi (PC 500), NucleoBond™ Mega (PC 2000) et NucleoBond™ Giga (PC 10 000).
  • Les filtres pliés NucleoBond™ éliminent l’étape de centrifugation pour une clarification simple, rapide et pratique du lysat bactérien
  • Les colonnes fonctionnent par écoulement par gravité, ce qui permet la purification de plusieurs échantillons en parallèle
  • La plage de travail va des nanogrammes aux milligrammes d’ADN
  • La récupération de l’ADN plasmide est > 90 %
  • ADN de qualité transfection
  • Reproductibilité entre lots élevée
  • Aucune utilisation de solvants organiques
  • Précipitation de l'ADN/ARN par alcool Purifaction de l’ADN plasmide à nombre élevé et faible de copies issu d’E. coli adapté à la transfection, au séquençage et au clonage.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de remise en suspension
Quantité 500 mL