Learn More
Solution tampon, 12,0, phosphate d’hydrogène di-sodium / solution d’hydroxyde de sodium, Solstice
Code produit 15604060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
6 x 100 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15604060 1 L 1L
15694050 100 mL 100mL
15614060 6 x 100 mL 6 pièces
15624060 6 x 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15604060 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 336511L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00€
    65.67€ / 1L
    Économisez 4.33€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Solution de phosphate d’hydrogène disodique / hydroxyde de sodium
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
Densité 1,00g/mL à 20 °C
À utiliser avec (application) pH Calibration
pH 12.0
Forme physique Liquid
Quantité 1 L
Type de solution pH Buffer
Numéro UN NONH for all modes of transport
Qualité Not Available
Identifiant produit
  • Buffer solution pH 12.0 (20 °C)