Learn More
Solution tampon pH 4,0 (20 °C), avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçable jusqu’à SRM NIST, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
| À utiliser avec (application) | pH Calibration |
| pH | 4.0 |
| Quantité | 500 mL |
| Type de solution | pH Buffer |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer solution pH 4.0 (20 °C)