Learn More
Solution tampon pH 4,0 (20 °C), avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™
Code produit. 15694020 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
10L
1L
500mL
5L
6 pièces
Code produit. 15694020
Marque: Honeywell-Fluka 336431L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité de SRM à NIST
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nom IUPAC ammonium hydroxide
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
pH 4.0
Quantité 1 L
Numéro UN NONH for all modes of transport