Learn More
Solution tampon pH 4,0 (20 ° C), solution rouge d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, avec fongicide, Honeywell Fluka™
Code produit 15654060 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Conditionnement:
10L
1L
500mL
5L
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15654060 500 mL 500mL
15644060 1 L 1L
15684060 6 x 500 mL 6 pièces
15664060 5 L 5L
15674060 6 x 1 L 6 pièces
15634060 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15654060 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 33665500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Solution rouge d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, avec fongicide
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
pH 4.0
Quantité 500 mL
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde