Learn More
Solutions tampons, WTW™
Code produit 10078720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10078720 25 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10078720 Fournisseur WTW Code fournisseur 209331
Offres à durée limitée
Utilisez le code promo 29742
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution tampon qui permet le transfert de données/possibilité d’évaluation sur PC pour la documentation conformément aux BPL avec l’appareil de mesures respirométriques OxiTop™ Control pour la mesure de contrôle automatique de la DBO.
  • Inhibiteur de nitrification
  • Accessoire pour mesure de contrôle automatique de la DBO OxiTop™ Control
  • Solution tampon qui permet le transfert de données/possibilité d’évaluation sur PC pour la documentation conformément aux BPL avec l’appareil de mesures respirométriques OxiTop™ Control pour la mesure de contrôle automatique de la DBO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Densité 1 g/cm3
pH 6.5
Forme physique Liquid
Quantité 25 mL
Conditionnement Flacon