Learn More
Solution tampon pH 8,0 (20 °C), solution tampon pH 8,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Code produit 15684000 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15684000 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15684000 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 335471L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Borax / acide chlorhydrique, traçable au SRM à partir du NIST
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 8.0
Quantité 1 L
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Numéro UN NONH for all modes of transport
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219