Learn More
Solution tampon pH 9,0 (20 °C), Solution tampon pH 9,0 (20 °C), Solstice
Code produit 15634040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
10L
1L
500mL
5L
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15634040 1 L 1L
15614040 100 mL 100mL
15644040 500 mL 500mL
15664040 6 x 100 mL 6 pièces
15684040 6 x 500 mL 6 pièces
15654040 5 L 5L
15674040 6 x 1 L 6 pièces
15624040 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15634040 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 336481L
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Borax / acide chlorhydrique, traçable au SRM à partir du NIST
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
À utiliser avec (application) pH Calibration
À utiliser avec (équipement) pH Meter and Electrode
pH 9.0
Forme physique Liquid
Quantité 1 L
Type de solution pH Buffer
Numéro MDL MFCD00066650
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
Qualité Not Available
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Buffer solution pH 9.0 (20 °C)