Learn More
Solution tampon pH 10,0 (20°C), borax / hydroxyde de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit 15624050 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15624050 6 x 1 L 6 pièces
15694040 100 mL 100mL
15614050 500 mL 500mL
15604050 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15624050 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 336496X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Borax / hydroxyde de sodium
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2 , 1330-43-4 , 7732-18-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 10.0 (20°C)
Note relative au nom Borax / sodium hydroxide
Point d’ébullition 100°C
% max. CAS <0.1000%, ≤0.5000%
% min. CAS ≥0.2500%
Quantité 6 x 1 L
Type de solution Buffer
Conditionnement Flacon poly
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.