Learn More
Solution tampon, pH 10, Mettler Toledo™
Code produit 10684863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
6 × 250 ml
Conditionnement:
1 Paquets
6 Paquets
Conditionnement:
1500mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10684863 250 ml 1 Paquets 250mL
10422701 6 × 250 ml 6 Paquets 1500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10684863 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51350038
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Couleur Incolore
pH 10
Forme physique Liquide
Quantité 250 ml
Type de solution Tampon pH
Formule 95 à 99 % d’eau déionisée, 0,1 à 0,5 % d’hydroxyde de sodium ; Soude caustique
Odeur Aucun
Conditionnement 1 Paquets