Description
- Solutions tampons pH colorées
- Testé à 25 °C
- Méthode d'essai ’accréditée ISO/IEC 17025 certifiée par Reagecon
- NIST traçable
- Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| pH | 7.00 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| Conditionnement | Flacon en PEHD |