Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Certification ISO 9001:2008
- Accrédité ISO 17025
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 0 °C |
| Couleur | Incolore |
| pH | 12.00 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| Odeur | Caractéristique |
| Traçabilité au NIST | oui |
| Informations sur la solubilité | Entièrement miscible dans l’eau |