Learn More
Solution tampon, pH 13,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11414539 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 000 mL
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414539 500 ml 500mL
11442024 1 000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414539 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 11305
 Article restreint
En stock
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable par NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 13,00 est testée à 20 °C jusqu’à un niveau de précision de ±0,05. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
  • Traçabilité SRM pour NIST
  • Certification ISO 9001:2008
  • Accrédité ISO 17025
Spécification
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Couleur Incolore
pH 13.00 ±0.05
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Type de solution Tampon pH
Odeur Caractéristique
Traçabilité au NIST oui
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.