Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer Solution pH 4.00 (20°C) |
| CAS | 18996-35-5, 77-92-9, 144-33-2, 7732-18-5 |
| Point de fusion | <0°C |
| Point d’ébullition | 100°C (1.013 hPa) |
| Couleur | Rouge |
| pH | 4 |
| Quantité | 500 ml |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |