Learn More
Solution tampon, pH 4,01
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge clair |
| Description | Tampon certifié pH 4,01, 6 x 250 mL |
| pH | 4.01 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
| Type de solution | Tampon pH |
| Odeur | Aucun |
| Conditionnement | 6 x 250 ml |