Learn More
Solution tampon pH 4, tampon citrate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10349240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
5 l
Conditionnement:
1L
500mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10349240 1 l 1L
10661832 500 ml 500mL
10388803 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10349240 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 258580010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.20€
    51.65€ / 1L
    Économisez 9.55€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 68-04-2 | C8H5KO4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 4
Note relative au nom Phthalate buffer
CAS 68-04-2, 7647-14-5, 7732-18-5
Couleur Incolore
pH 3.98 to 4.02 (20°C)
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Formule moléculaire C8H5KO4
Numéro MDL MFCD00130806
Conditionnement Flacon en plastique
Traçabilité au NIST Traceable to NIST
Poids de la formule 204.23