Learn More
Solution tampon pH 4, tampon phtalate, traçabilité NIST, prêt à l’emploi, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10270023 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10270023 1 l 1L
10727913 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10270023 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 383830010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 4
CAS 877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7
Concentration Hydrogénophtalate de potassium :1,0%
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Formule moléculaire C8H5KO4
Numéro MDL MFCD00217672
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.
Poids de la formule 204.22