Learn More
Solution tampon, pH 6,865, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 13116269 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13116269 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13116269 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 10687
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient pour une utilisation où des mesures très précises sont nécessaires. La solution tampon pH Reagecon Standard 6,865 est fabriquée selon des spécifications rigoureuses avec une durée de conservation prolongée.
Tampon de plage professionnelle (par valeur de DIN 19266) fourni avec un certificat d’analyse détaillé qui décrit la traçabilité au NIST.
  • Les données liées à la température, les numéros de lot et les dates de péremption sont imprimés sur l’étiquette
  • Testé et certifié ISO 17025
Spécification
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Couleur Incolore
Densité 1,0001g/cm3
pH 6.865
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en PEHD
Traçabilité au NIST Traçable à NIST
Tension de vapeur 23 hPa (à 20 °C)
Informations sur la solubilité Entièrement miscible