Learn More
Solution tampon pH 7,0 (20 °C), phosphate de potassium dihydrogène / phosphate d’hydrogène disodique, traçable à SRM partir de NIST, avec fongicide, Solstice
Descrizione
Leader de l’industrie depuis plus de 65 ans. Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées.
Composition par litre :
- 3,52 g de phosphate dihydrogène de potassium (KH2PO4)
- 7,26 g di-sodium hydrogène-phosphate-2-hydrate (Na2HPO4*2H20)
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
| À utiliser avec (application) | pH Calibration |
| À utiliser avec (équipement) | pH Meter and Electrode |
| pH | 7.0 |
| Forme physique | Solution |
| Quantité | 1 L |
| Type de solution | pH Buffer |
| Numéro MDL | MFCD00066650 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Nom IUPAC | azanium ; hydroxyde |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Buffer solution pH 7.0 (20 °C)
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?